Learn More
DL-Méthionine (Racéméthionine), Mikromol™
Description
DL-Méthionine (Racéméthionine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Methionine |
| CAS | 59-51-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | DL-Methionine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H11 N O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | dl-Methionine, (2RS)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CSCCC(N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-4-méthylsulfafénylbutanoïque |
| Afficher plus |