Learn More
DL-N-benzoyl-2-méthylsérine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10051701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10051701 1 g 1g
10480622 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10051701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7508-82-9
Formule moléculaire C11H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Numéro MDL MFCD01863306
Clé InChI FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
Synonyme s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
CID PubChem 7167581
Nom IUPAC Acide (2S)-2-benzamido-3-hydroxy-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-N-Benzoyl-2-methylserine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 153.0°C to 159.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline