Learn More
DL-norvaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473107
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15473107
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15900.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 760-78-1 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
DL-Norvaline is a neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-norvaline est un neurotransmetteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 760-78-1
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064420
Clé InChI SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-norvaline, h-dl-nva-oh, dl-2-aminopentanoic acid, 2-aminovaleric acid, norvaline, dl, dl-alpha-aminovaleric acid, alpha-dl-aminopentanoic acid, norvalines, 2-aminovaleric acids, .alpha.-dl-aminopentanoic acid
CID PubChem 824
ChEBI CHEBI:19475
Nom IUPAC Acide 2-aminopentanoïque
SMILES CCCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Norvaline
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721163
Merck Index 14,6716
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Quantité 25 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%