missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-norvaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7022915
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15473107

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15900.14

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 760-78-1 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol

DL-Norvaline is a neurotransmitter.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La DL-norvaline est un neurotransmetteur.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 760-78-1
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064420
Clé InChI SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-norvaline, h-dl-nva-oh, dl-2-aminopentanoic acid, 2-aminovaleric acid, norvaline, dl, dl-alpha-aminovaleric acid, alpha-dl-aminopentanoic acid, norvalines, 2-aminovaleric acids, .alpha.-dl-aminopentanoic acid
CID PubChem 824
ChEBI CHEBI:19475
Nom IUPAC Acide 2-aminopentanoïque
SMILES CCCC(N)C(O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau DL-Norvaline
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721163
Merck Index 14,6716
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Quantité 25 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis