Learn More
DL-Pantolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3771069 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10756495
Marque: Thermo Scientific Acros 427590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-50-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-50-5
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00064333
Clé InChI SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pantolactone, dl-pantolactone, 3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, pantoyl lactone, pantoic lactone, dl-pantoyl lactone, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2 3h-furanone, pantolyl lactone
CID PubChem 989
Nom IUPAC 3-hydroxy-4,4-diméthyloxolan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Pantolactone
Point de fusion 74.0°C to 78.0°C
Point d’ébullition 246.0°C
Point d’éclair 122°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Pantolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.