Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495083
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11495083
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12758.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5619-07-8 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de la DL-phénylalanine est un acide aminé largement utilisé dans les produits pharmaceutiques et alimentaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5619-07-8
Formule moléculaire C10H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.68
Numéro MDL MFCD00066113
Clé InChI SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, h-dl-phe-ome.hcl, h-l-phe-ome hcl, phenylalanine methyl ester hydrochloride, l-phenylalanine methylester hydrochloride, l-methyl phenylalanate hydrochloride, s-phenylalanine methyl ester hydrochloride, acmc-209oxm, acmc-1bga3
CID PubChem 3084017
Nom IUPAC 2-amino-3-phénylpropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∼160°C (decomposition)
Beilstein 3597947
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.68
Pourcentage de pureté 98%