Learn More
DL-phénylalaninol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15460319
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15460319
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63562.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16088-07-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16088-07-6
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD00066689
Clé InChI STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
CID PubChem 76652
Nom IUPAC 2-amino-3-phénylpropane-1-ole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylalaninol
Point de fusion 69°C to 73°C
Numéro UN UN3259
Beilstein 2208237
Quantité 25 g
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide