Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-sélénométhionine, 99+%
Code produit. 10657592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
Code produit. 10657592
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1464-42-2 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1464-42-2
Formule moléculaire C5H11NO2Se
Poids moléculaire (g/mol) 196.12
Numéro MDL MFCD00063089
Clé InChI RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionine
CID PubChem 15103
ChEBI CHEBI:27585
Nom IUPAC acide 2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque
SMILES C[Se]CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Selenomethionine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 265.0°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Odeur Faint Smelling
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Quantité 500 mg
Merck Index 15, 8578
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether
Poids de la formule 196.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre brillante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Selenomethionine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.