Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serine, 99 %
Code produit. 10336730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10336730
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064223
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Sulfate 500ppm max.
Merck Index 15, 8599
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.53g/mL
Quantité 25 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux