Learn More
DL-Sérine, sans origine animale, ≥98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082826 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15825188
Marque: Thermo Scientific J21486.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064223
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Quantité 100 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline