Learn More
Acide Dl-tartrique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11915061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11915061 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
10676924 100 g Flacon en plastique 100g
10487330 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11915061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137870025
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-37-9
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00071626
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
CID PubChem 875
ChEBI CHEBI:15674
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tartaric acid
Point de fusion 200,0°C à 206,0°C
Couleur Blanc
Quantité 2,5kg
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, insoluble dans le chloroforme
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Tartaric acid