Learn More
Acide DL-tartrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1000g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423454 250g 250g
11498950 500 g 500g
11413454 1000g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11423454 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10683.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
L’acide DL-tartrique est utilisé comme synergiste pour les antioxydants, émulsifiant, séquestrant et agent aromatisant. Il est également ajouté avec de l’acide citrique pour préparer des sels effervescents, ce qui améliore le goût des médicaments oraux. Il est également utilisé dans les pigments, les adjuvants de fabrication, l’encre, l’encre en poudre et les produits colorants. Il agit comme agent chélateur dans les industries métallurgiques et agricoles. De plus, il est utilisé comme lubrifiant et graisse. Il est mélangé au bicarbonate de sodium et utilisé comme agent de levage dans les préparations de denrées alimentaires. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé dans la préparation d’émétique, qui est utilisé dans le sirop contre la toux comme expectorant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide DL-tartrique est utilisé comme synergiste pour les antioxydants, émulsifiant, séquestrant et agent aromatisant. Il est également ajouté avec de l’acide citrique pour préparer des sels effervescents, ce qui améliore le goût des médicaments oraux. Il est également utilisé dans les pigments, les adjuvants de fabrication, l’encre, l’encre en poudre et les produits colorants. Il agit comme agent chélateur dans les industries métallurgiques et agricoles. De plus, il est utilisé comme lubrifiant et graisse. Il est mélangé au bicarbonate de sodium et utilisé comme agent de levage dans les préparations de denrées alimentaires. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé dans la préparation d’émétique, qui est utilisé dans le sirop contre la toux comme expectorant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, les acides minéraux et les alcalis.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 133-37-9
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00071626
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
CID PubChem 875
ChEBI CHEBI:15674
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-Tartaric acid
Point de fusion 210°C à 212°C (décomposition)
Beilstein 1725148
Merck Index 14,9069
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies.
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 250g
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Tartaric acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Tartaric acid