Learn More
Acide DL-tartrique, TraceSELECT™, ≥ 99,9995 % (à base de métaux), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15631200 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15631200 25 g Flacon poly 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15631200 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1281925G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Dl-Tartaric Acid
CAS 133-37-9
Point de fusion 210°C to 212°C
Formule moléculaire C4H6O6
Formule linéaire HOOC(CHOH)2COOH
Numéro MDL MFCD00071626
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1725148
Synonyme dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
CID PubChem 875
ChEBI CHEBI:15674
Poids de la formule 150.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9995% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Quantité 25 g
Point d’éclair 210°C (410°F)
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Solide