Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptophane, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Tryptophan |
| Note relative au nom | 99% |
| Couleur | Beige à blanc ou jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Perte à la dessiccation | 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum) |
| Autres acides aminés | (TLC) Not detected |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Beilstein | 22, 550 |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |