Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptophane, 99 %
Code produit. 11322296
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11322296
Marque: Thermo Scientific Chemicals L05936.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le DL-tryptophane, numéro CAS 54-12-6, est un acide α-aminé couramment utilisé dans la synthèse des protéines.C’est un précurseur essentiel d’acides aminés pour la formation de sérotonine, de mélatonine et de vitamine B3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le DL-Tryptophane est un précurseur des acides aminés de la sérotonine et de la mélatonine. Il s’agit d’un supplément alimentaire à utiliser comme antidépresseur, anxiolytique et aide au sommeil. Le DL-tryptophane peut également être utilisé comme renforceur nutritionnel alimentaire, ou antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau 10 g/L (20°C), Hcl et alcalis. Peu soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-12-6
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064339
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
CID PubChem 1148
ChEBI CHEBI:27897
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tryptophan
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Beilstein 86196
Informations sur la solubilité Soluble I water. 10g/L (20°C),Hcl and alkalies. Sparingly soluble in alcohol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%