Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-valine, 99 %
Code produit. p-7023326
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11462768
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16756.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 516-06-3
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00004267
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
CID PubChem 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nom IUPAC 2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-Valine
Point de fusion ∼296°C (sublimation)
Beilstein 506689
Merck Index 14,9909
Quantité 100 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99%