Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human DLL1.
Specifications
Specifications
| Plage de dosage | 46.875 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 46.88-3000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human DLL1. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | Delta, delta (Drosophila)-like 1, Delta1, delta-like 1 (Drosophila), delta-like protein 1, DL1, Drosophila Delta homolog 1, H-Delta-1 |
| Show More |