Learn More
Corning™ DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Niveau faible d’endotoxine - <0,25 EU/ml
- Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des mycoplasmes
- Formulé avec de l’eau pour injection de qualité de culture cellulaire
- Fabriqué dans un environnement BPFa
Spécification
Spécification
| Type de produit | Milieu DMEM |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau d’endotoxines | <0,25 UE/ml |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |