Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
Description
Milieu Eagle modifié de Dulbecco : le mélange de nutriments F-12 (DMEM/F-12) est un milieu de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM/F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un choix de modifications du milieu Gibco™ DMEM/F-12 pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture. Le DMEM/F-12 Gibco™ est un mélange à 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ DMEM/F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DMEM/F-12 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11330-032). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM/F-12 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ DMEM/F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DMEM/F-12 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11330-032). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM/F-12 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu DMEM / F-12 |
| Avec additifs | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 6,9 à 7,3 |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Afficher plus |