Learn More
DMH-1, MedChemExpress
Code produit. 16475048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475048
Marque: Medchem Express HY12273
MedChemExpress DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau DMH-1
CAS 1206711-16-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H20N4O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 11.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C2=CN3C(N=C2)=C(C4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=N3)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 380.44
Poids de la formule 380.44
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.