Learn More
STEMCELL Technologies DMH1
Code produit. 17140252
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Code produit. 17140252
Marque: STEMCELL Technologies 73632
Activin/Nodal/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK2
  • DMH1 (dorsomorphin homolog 1) is a selective inhibitor of activin receptor-like kinase 2 (ALK2; IC50 = 13 - 108 nM), a type I bone morphogenetic protein (BMP) receptor (Hao et al.; Mohedas et al.) DMH1 exhibits no detectable inhibition of ALK4, ALK5, AMPK, KDR (VEGFR2), or PDGFRβ, although it inhibits ALK1 and ALK3 at nanomolar concentrations (Hao et al.; Mohedas et al.)
Spécification
CAS 1206711-16-1
Synonyme Dorsomorphin homolog 1
Quantité 1 mg
Formule moléculaire C24H20N4O
Pureté ≥98%
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.