Learn More
DMOG, MedChemExpress
Code produit. 16452967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16452967
Marque: Medchem Express HY15893
MedChemExpress DMOG (Dimethyloxallyl Glycine) is a cell permeable and competitive inhibitor of HIF-PH, which results in HIF-1α stabilisation and accmulation in vitro and in vivo. DMOG is an α-ketoglutarate analogue and inhibits α-KG-dependent hydroxylases. DMOG acts as a pro-angiogenic agent and plays a protective role in experimental model of colitis and diarrhoea via HIF-1 related signal. DMOG induces cell autophagy.
DMOG (Dimethyloxallyl Glycine) is a cell permeable and competitive inhibitor of HIF-PH, which results in HIF-1α stabilisation and accmulation in vitro and in vivo. DMOG is an α-ketoglutarate analogue and inhibits α-KG-dependent hydroxylases. DMOG acts as a pro-angiogenic agent and plays a protective role in experimental model of colitis and diarrhoea via HIF-1 related signal. DMOG induces cell autophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau DMOG
CAS 89464-63-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H9NO5
Quantité 50 mg
Synonyme Dimethyloxallyl Glycine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (285.49 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (285.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)CNC(C(OC)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 175.14
Poids de la formule 175.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.