Learn More
Eurofins DiscoverX DMPK Protein, Active
Description
Myotonic dystrophy (DM1) is the most common form of muscular dystrophy in adults, caused by amplification of an unstable (CTG)n repeat in the 3' untranslated region (3'-UTR) of the DM1 protein kinase (DMPK) gene. Myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) is a serine threonine kinase encoded by the DM-1 locus.
GenBank NM_004409
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 65 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥66% |
| Protéine | DMPK, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.