Learn More
Eurofins DiscoverX DMPK Protein, Active
Code produit. p-7228227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
250 μg
Conditionnement:
10µg
250µg
Code produit. 17340494
Marque: Eurofins DiscoverX 14649
Active, 6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549, for use in Kinase Assays.
Myotonic dystrophy (DM1) is the most common form of muscular dystrophy in adults, caused by amplification of an unstable (CTG)n repeat in the 3' untranslated region (3'-UTR) of the DM1 protein kinase (DMPK) gene. Myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) is a serine threonine kinase encoded by the DM-1 locus.
GenBank NM_004409
Spécification
Formule mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Poids moléculaire 65 kDa
Quantité 10 μg
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine N-terminal 6His
Système d’expression Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forme protéique Truncated
Pureté ou qualité ≥66%
Protéine DMPK, active
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.