Learn More
Thermo Scientific™ Décontaminant d’ADN AWAY™ pour les surfaces
Code produit. p-4524506 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Description:
Décontaminant d’ADN pour les surfaces
Conditionnement:
250mL
Code produit. 10223471
Marque: Thermo Scientific™ 7010
Edge
Éliminez les traces d’ADN et de DNase des accessoires en verre et en plastique sans affecter les autres échantillons d’ADN. Ce décontaminant pour les surfaces possède une capacité de dégradation de l’ADN plus rapide et efficace que l’autoclavage.
Éliminez les traces d’ADN et de DNase des accessoires en verre et en plastique sans affecter les autres échantillons d’ADN. Le décontaminant d’ADN Thermo Scientific™ AWAY™ pour les surfaces permet d’effectuer une dégradation d’ADN plus rapidement et efficacement qu’avec l’autoclavage.
  • Convient à la décontamination des boîtes de gel, des pipettes, des paillasses, des thermocycleurs et d’autres appareils.
  • À utiliser avant les applications PCR ou la manipulation d’échantillons d’ADN pour disposer d’un espace de travail exempt de toute autre trace d’ADN.
  • Appliquez simplement la formulation prête à l’emploi sur la surface à décontaminer, puis essuyez ou rincez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 11
Composition Hydroxyde de sodium avec de l’eau
Description Décontaminant d’ADN pour les surfaces
Volume (impérial) 8.5 oz
Volume (métrique) 250 ml
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.