Learn More
Invitrogen™ DNA Damage Competitive ELISA Kit
Code produit. 15914224
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 pièces
Code produit. 15914224
Marque: Invitrogen™ EIADNAD
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA
The DNA Damage ELISA quantitates PGFM in serum, plasma, saliva, urine, digested DNA, fecal extracts, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant DNA Damage. Principle of the method The PGFM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les radicaux libres et d’autres espèces réactives sont constamment générés in vivo et provoquent des dommages oxydatifs aux biomolécules, un processus qui peut uniquement être vérifié par l’existence de plusieurs systèmes antioxydants et de réparation, ainsi que par le remplacement d’acides nucléiques, de protéines et de lipides endommagés. Les espèces de radicaux libres intracellulaires (ROS) sont produites suite à un métabolisme normal tandis que les formes extracellulaires sont générées par des rayonnements ultraviolets ou ionisants. La fonction cellulaire peut être interrompue ou arrêtée si les dommages causés par l’ADN corrompent l’intégrité des informations essentielles contenues dans le génome. Lorsque les bases individuelles sont endommagées, les enzymes de réparation d’ADN non spécifiques excisent les lésions d’ADN pour libérer les désoxynucléotides alors que les glycosylases de réparation spécifiques à la base excisent la base correspondante. Les désoxynucléotides sont hydrolysés enzymatiquement en déoxynucléosides stables. Ces produits de réparation sont transportés dans le sang et excrétés dans l’urine. Les dommages à l’ARN se reflètent dans les adduits nucléosidiques. Parmi de nombreux types de dommages causés à l’ADN oxydatif, la formation de 8-hydroxy-2’-désoxyguanosine (8-OHdG) constitue un marqueur omniprésent du stress oxydatif. Le 8-OHdG est formé physiologiquement, puis amélioré par des agents cancérigènes chimiques. Lors de la réparation de l’ADN endommagé in vivo par des exonucléases, le 8-OHdG créé est ensuite excrété sans métabolisme supplémentaire dans l’urine. Le 8-hydroxy-2’-désoxyguanosine (8-OHdG) est identique chez toutes les espèces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 62,6-8000 pg/ml
Sensibilité du dosage 50,9 pg/ml
Description Kit ELISA compétitif pour dommages à l’ADN
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué HRP
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Nucléotide
Type d’échantillon ADN digéré, Extrait fécal, Salive, Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage 9,9%
Coefficient de variation intra-dosage 9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon ADN digéré, 50 μl ; extrait fécal, 50 μl ; plasma, 6,25 μl ; salive, 25 μl ; sérum, 6,25 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 12,5 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Produits chimiques
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.