Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4909334 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
FCR max.:
25 000 x g
30 000 x g
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 10051232
Marque: Eppendorf™ 0030108051
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Unleash the power of precision in your DNA research with Eppendorf DNA LoBind Tubes. Engineered with proprietary LoBind technology, these microcentrifuge tubes redefine sample handling, minimizing the risk of loss and maximizing DNA recovery. Ideal for low-concentration applications, including PCR, qPCR, and DNA sequencing, these tubes ensure accuracy, purity, and optimal yields.
  • Surface-coating-free, including substances like silicone, plasticizers, biocides or mold release agents to reduce the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates in the tube format.
  • Suitable for molecular biology applications with a centrifugation speed rating of up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL tube).
  • Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitors free
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent, Clear
Volume (métrique) 1.5 ml
Capacité (métrique) 1,5 ml
Quantité 250 tubes (5 sachets de 50)
Matériau PP
À utiliser avec DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology
Comprend Safe-lock lid
Nb par paquet 250 Pk.
Conditionnement 250 Tubes (5 Bags x 50 Tubes)
Pureté ou qualité PCR Clean, PCR Clean (Non-sterile)
Stérilité Non stérile
Force max. 30000xG
Type de bouchon Snap Cap
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Capacité (impériale) 0.05 oz.
Déclaration de pureté PCR Inhibitor Free
Forme du fond Conique
À utiliser avec (application) Les consommables LoBind ADN sont parfaits pour les applications ADN ou ARN dans l’analyse médico-légale, les microréseaux, le séquençage de nouvelle génération, le clonage de gènes et la biologie moléculaire générale
Type de produit Microcentrifuge Tube
FCR max. 30 000 x g