Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15581312 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 mL
5 ml
15 ml
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 sachet x 500 tubes
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (5 sachets x 40 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
4 sachets de 50
Type de bouchon:
À vis
Bouchon SnapTec™
Bouchon à vis
Bouchon à clipser
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15581312
Marque: Eppendorf™ 0030122232
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Grâce à ces tubes, maximisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes en PP Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
  • Le matériau Eppendorf™ LoBind™ garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats de dosage
  • Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) pour minimiser le risque d’interférence de l’échantillon
  • Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
  • Disponible en format tube, microplaque et plaque DeepWell pour une mise à l’échelle facile
  • Fermeture précise du couvercle pour des taux d’évaporation minimaux en cas de stockage dans un tube
  • Vitesse de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g (25 000 × g pour le tube de 2,0 ml) pour les applications de biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Gris
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Conditionnement 200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
Quantité 4 sachets x 50 tubes
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Cylindrique
Déclaration de pureté Pour un usage en PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon À vis
Graduated Oui
Type de produit Tube
FCR max. 19 500 x g
Pureté ou qualité PCR Clean (Non-sterile)