Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur d’ADN, large gamme
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1mL
2mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Marqueur de poids moléculaire |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 1 ml |