Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur d’ADN, gamme basse, 250 échelle de paires de base
Code produit. 15416119
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1mL
2mL
Code produit. 15416119
Marque: Thermo Scientific™ J63973.S0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Marqueur de poids moléculaire
Forme Liquide
Quantité 2 ml