Learn More
Thermo Scientific Chemicals Marqueur de poids moléculaire d’ADN, échelle large plage (100-12,000 pb)
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
0.50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 0,5 ml |
| Conditions de stockage | De 2° à 8°C |