Learn More
BD Biosciences™ Kit de réactifs pour ADN (RUO/GMP)
Click to view available options
Quantité:
1 kit : Tampon (3 x 50 mL), solution de trypsine (10 mL), solution inhibitrice de trypsine / ribonucléase A (8 mL), solution d’iodure de propidium (8 mL).
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réactifs pour isoler et colorer les noyaux des cellules à partir d’échantillons de tissus solides excédentaires, frais ou congelés ou de cellules en suspension.
- L’analyse cytométrique en flux des cellules normales et tumorales colorées de façon différentielle est utilisée pour la recherche dans l’identification des populations cellulaires à ADN anormal, et pour estimer l’indice d’ADN (DI) et les distributions de phase de cycle cellulaire de ces populations.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockés à −18°C, les réactifs sont stables jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette du kit pour ADN BD Cycletest Plus dans les conditions prescrites. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas exposer les réactifs à la lumière directe durant le stockage ou l’incubation avec les cellules. Ne pas chauffer les réactifs à 37°C. Cependant, une brève exposition à un bain-marie à 37°C lors de la décongélation est acceptable. Les réactifs décongelés sont stables pendant 1 mois lorsqu’ils sont stockés entre 2°C et 8°C. Ne pas recongeler après décongélation. Une altération de l’apparence des réactifs indique une instabilité ou une détérioration. Ne pas utiliser en cas de changement de couleur ou de formation de précipités. |
| Description | Pour 40 tests. |
| Formule | Tampon, solution de trypsine, solution d’inhibiteur de trypsine / ribonucléase A, solution d’iodure de propidium. |
| À utiliser avec (équipement) | Système de cytomètre en flux BD FACScan ou BD FACSort™ équipé d’un module de discrimination de doublet (DDM) ou cytomètre en flux BD FACS Vantage™ doté d’un traitement d’impulsions, d’une détection de fluorescence à trois couleurs et d’une détection de dispersion de lumière à deux paramètres |
| Quantité | 1 kit : Tampon (3 x 50 mL), solution de trypsine (10 mL), solution inhibitrice de trypsine / ribonucléase A (8 mL), solution d’iodure de propidium (8 mL). |