Learn More
Invitrogen™ DNA Retardation Gels (6%), 1.0 mm
Description
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Novex™ DNA Retardation Gels are 6% polyacrylamide prepared with 0.5X TBE gel buffer, providing clear resolution of fragments used for DNA retardation assays from 60–2500 bp. This preparation is good for electrophoretic separation, yet low enough to promote DNA-protein interactions. Novex DNA Retardation Gels are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and are available in 10-, 12-, or 15-well formats.
- Des fragments d’ADN allant de 10 à 3 000 paires de bases sont clairement résolus dans des bandes nettes et serrées
- Préparé avec 0,5X de TBE comme tampon de gel, suffisant pour une bonne séparation électrophorétique, mais suffisamment faible pour favoriser les interactions ADN-protéines
- Conçus pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock™
- Fabriqués avec une base de tris de haute pureté, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED et de l’APS.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels Conserver à 4°C. |
| Description | DNA Retardation Gels, 15-well |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-Cell |
| Pourcentage de gel | 6% |
| Gel Thickness | 1 mm |
| Type de gel | Retard pour ADN |
| Type de produit | Gel de retard d’ADN |
| Plage de séparation | 10 bp jusqu’à 3 kb |
| Puits | 15 puits |
| Quantité | 10 gels/boîte |
| Afficher plus |