Learn More
Macherey-Nagel™ Ensemble d’ADN kit RNA Soil NucleoBond™
Description
Kit NucleoBond™ RNA Soil avec ensemble d’ADN permettant l’isolement efficace de l’ARN et de l’ADN de haute qualité à partir de tout type d’échantillon de sol ou de sédiments. La plupart des sols contiennent des quantités relativement faibles d’ARN, par rapport à l’ADN. Par conséquent, le kit est conçu avec la technologie éprouvée NucleoBond™ pour permettre une entrée d’échantillons élevée et des acides nucléiques purs.
- Technologie d’échange d’anions permettant d’optimiser le rendement et la pureté de l’ARN et de l’ADN—adapté aux études métagénomiques
- La combinaison de l’homogénéisation mécanique et de la lyse chimique permet le traitement de grands échantillons
- Préparation parallèle d’ARN et d’ADN en une heure*
- La perturbation des échantillons est réalisée avec les tubes à microbilles NucleoSpin™ de type A, le tampon de lyse optimisé et le phénol:chloroforme:alcool isoamylique
- L’OPT tampon en option permet la purification de l’ARN et de l’ADN à partir d’échantillons de sol minéraux et organiques
* L’isolement d’ADN nécessite un ensemble d’ADN vendu séparément du kit NucleoBond™ RNA Soil de base (réf. 740140.20)
Spécification
Spécification
| Format | Colonne à écoulement par gravité |
| Isolation Technology | Technologie de chromatographie échangeuse d’anions |
| Type d’échantillon | Sédiment, Sol |
| Efficacité | Binding capacity: 600 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 100 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de sol pour ARN NucleoBond ; centrifugeuse pour microtubes à centrifuger |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ADN du sol pour l’étude métagénomique |
| Comprend | NucleoBond Soil Columns, NucleoSpin Bead Tubes Type A, NucleoSpin Finisher, buffers |
| Nbre de réactions | 20 |
| Pureté | A260/A280 : 1,7 - 2,1 |
| Afficher plus |