Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA100
BIOPHARMA
Code produit. 11361723
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11361723
Marque: Thermo Scientific™ 043010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comportent une résine à échange anionique fort conçue pour des analyses et des purifications haute résolution des oligonucléotides synthétiques et modifiés.
Bénéficiez d’une résine à échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse et modifiés grâce aux colonnes pour oligonucléotides Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
  • Résine polymérique non poreuse et pelliculaire de 13 μm, liée aux MicroBeads™ fonctionnalisées à l’amine quaternaire
  • Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
  • Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
  • Compatibles avec solvants, pH élevé et hautes températures
  • Analysent les échantillons cliniques à base de phosphorothioate
  • Facilitent l’évolution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec ASRS, système de chromatographie BioLC DX-500
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4000 psi (275 bars)
Compatibilité de phase mobile pH 2 à 12,5, 100 % compatible avec les solvants organiques communs, éluants sous forme ionique : chlorure, acétate ou bromure de lithium, de sodium ou d’ammonium
Granulométrie 13 μm
pH 2 à 12,5
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 90°C
Phase stationnaire Ammonium quaternaire
Gamme de produits DNAPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged