Learn More
DNQX, MedChemExpress
Code produit. 16496626
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16496626
Marque: Medchem Express HY15067
MedChemExpress DNQX (FG 9041), a quinoxaline derivative, is a selective, potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonist (IC50s = 0.5, 2 and 40 μM for AMPA, kainate and NMDA receptors, respectively).
DNQX (FG 9041), a quinoxaline derivative, is a selective, potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonist (IC50s = 0.5, 2 and 40 μM for AMPA, kainate and NMDA receptors, respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau DNQX
Forme physique Powder
CAS 2379-57-9
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H4N4O6
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme FG 9041
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (138.81 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C([N+]([O-])=O)C=C2N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 252.14
Poids de la formule 252.14
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.