Learn More
MP Biomedicals™ Mélange dNTP (10 mm chacun)
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Le procédé de fabrication garantit que les dNTP sont hautement purifiés, car les contaminants peuvent gêner la PCR et entraîner un rendement de produit décevant. Ce produit obtient des résultats sensibles et cohérents avec des désoxyribonucléotides spécialement préparés à une concentration de 10 mm.
Il convient à une utilisation dans une gamme d’applications de biologie moléculaire, notamment : PCR, PCR en temps réel, PCR de haute fidélité et longue, RT-PCR, synthèse de l’ADNc et séquençage de l’ADN et procédures de marquage.
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 mM |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. |
| pH | 7 |
| Quantité | 5 μmol |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel |