Learn More
Consort Électrode d’oxygène dissous, galvanique, corps Delrin, câble submersible
Code produit. 11915508
Click to view available options
Raccordements:
Fiche BNC, 2 fiches banane pour AT
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11915508
Marque: Consort SZ10T
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Système de détection d’oxygène polarographique à membrane avec une fine membrane en téflon-FEP pour une étanchéité efficace. Électrode d’oxygène dissous, galvanique, corps Delrin, câble submersible présente une compensation automatique de la température / température intégrée (Pt1000) avec une anode en plomb et une cathode en platine enfermée en acier inox.
Consort offre une grande variété de capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité et de fournitures d’électrodes.
  • Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales
  • À utiliser avec les instruments de mesure portatifs et compatibles avec les paillasses
  • Pendant l’étalonnage ou la mesure, les solutions doivent être agitées doucement pour garantir des mesures précises
  • Servez-vous de solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue
  • Rincez l’électrode entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer
  • Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure
  • Un indicateur de stabilité sur tous les instruments de mesure Consort invite l’utilisateur à prendre des mesures
Spécification
Longueur (métrique) du câble 3 m
Types de capteur Pt1000, MPOD
Raccordements Fiche BNC, 2 fiches banane pour AT
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
Comprend Submersible cable, electrolyte, membranes, plugs
À utiliser avec (équipement) DO meter
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (métrique) 110 mm
Type de sonde Oxygène dissous avec compensation automatique de la température / température
À utiliser avec (application) Utilisation sur le terrain, mesures de l’oxygène dissous dans des solutions aqueuses
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 à 60 mg/L