Learn More
Chlorhydrate de dobutamine, Mikromol™
Code produit 17990996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990996 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990996 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0675.00
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de dobutamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Noms d’analytes ou de composants Dobutamine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H23 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Nom IUPAC 4-[2-[4-(4-hidroxifenil)butan-2-ilamino]etil]benceno-1,2-diol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 337.84
Quantité 250 mg
Poids de la formule 337,1445 g/mol