Learn More
Docosahexaenoic acid, MedChemExpress
Code produit 16481466
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481466 200 mg
16468856 100 mg
16452306 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16481466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2167
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
MedChemExpress Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Spécification
Nom chimique ou matériau Docosahexaenoic acid
CAS 6217-54-5
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H32O2
Quantité 200 mg
Synonyme DHA Cervonic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (304.42 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (152.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
Poids de la formule 328.49
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation