Learn More
Acide docosahexaénoïque, TRC
Code produit 30008563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008563 250 mg 250mg
30006410 50 mg 50mg
17910105 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008563 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6217-54-5
Formule moléculaire C22 H32 O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
Synonyme 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, (all-Z)- (8CI), Docosahexaenoic acid (6CI), (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosahexaenoic acid, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosahexenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, 4-cis,7-cis,10-cis,13-cis,16-cis,19-cis-Docosahexaenoic acid, AlgaMac 3050, Algatrium, AquaGrow Advantage, C22:6, Cervonic acid, DHA, DHA 22, DHA 22HG, DHA 46, DHA 46A, DHA S Rosemary Sun, DHASCO, DHASCO-HM, DHASCO-S, DHASCO-T, Doconexent, Efalex, Marinol D 50TG, Martek DHA HM, Martek DHA Powder KS 35, Martek DHA Powder KSF 58, Martek DHA-S, Maxigard, Monolife 50, Monolife 90, Ropufa 60, S.Presso, all-Z-Docosahexaenoic acid, all-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, δ4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Nom IUPAC (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-acide hexaénoïque
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Docosahexaenoic Acid (DHA)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Poids de la formule 328.2402