Learn More
Solution Doctor, Chem-Lab
Code produit 11930349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11930349 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11930349 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0404.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé comme solvant de nettoyage à sec des hydrocarbures. La solution Doctor, Chem-Lab est une solution de plombite de sodium (PbO– NaOH) fabriquée conformément aux normes ASTM D-4952. Elle sert également à éliminer le soufre mercaptan de l’essenc
Le "procédé d’adoucissement doctor" est un procédé chimique industriel pour convertir les mercaptans présents dans l’essence acide en disulfures afin d’éliminer l’odeur agressive. Elle n’a pas d’impact sur la couleur sombre ni sur la réduction des émissions toxiques de dioxyde de soufre des moteurs causées par le soufre.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium plumbite
Couleur Incolore
CAS 1310-73-2, 1317-36-8
Formule moléculaire HNaO
Densité 1.1g/mL
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Viscosité 1.8cSt
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium plumbite solution (Doctor solution)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Doctor solution