Learn More
Dodécane, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12909224 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12909224 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12909224 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1795
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
n-Dodécane112-40-31000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Dodecane
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 112-40-3, 75-09-2
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C12H26
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC dodécane
Solvent or Matrix MeCl
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
CID PubChem 8182
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:28817
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Dodecane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire