Learn More
Acide dodécanedioïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438563 250 g 250g
11428563 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438563 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10387.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Dodecanedioic acid is used as an intermediate for plasticizers, lubricants and adhesives. It is also used in antiseptics, top-grade coatings, painting materials, corrosion inhibitor and surfactant. It finds application in engineering plastics such as nylon 612.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide dodécanedioïque est utilisé comme intermédiaire pour les plastifiants, lubrifiants et adhésifs. Il est également utilisé dans les antiseptiques, les revêtements de qualité supérieure, les matériaux de peinture, l’inhibiteur de corrosion et le surfactant. Il trouve son application dans les plastiques techniques tels que le nylon 612.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol chaud, le toluène chaud et l’acide acétique chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-23-2
Formule moléculaire C12H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.304
Numéro MDL MFCD00002735
Clé InChI TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
CID PubChem 12736
ChEBI CHEBI:4676
Nom IUPAC Acide dodécanedioïque
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanedioic acid
Point de fusion 127°C to 131°C
Densité 1.15
Point d’ébullition 244°C to 245°C (10 mmHg)
Point d’éclair 227°C (440°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1782580
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,hot methanol,hot toluene and hot acetic acid.
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecanedioic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanedioic acid