Learn More
Acide dodécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489153 500 g 500g
11499153 2500 g 2500g
11409163 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489153 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11672.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide dodécanoïque est utilisé dans la préparation de cosmétiques, savons, résines alkydes et agents humides. Il est également utilisé pour mesurer la masse molaire dʼune substance inconnue grâce à la dépression du point de congélation. Il est également utilisé comme additif alimentaire et comme composant actif dans un traitement pour lʼacné. En outre, il sʼagit dʼun substrat pour lʼacylation de certaines protéines, basé sur les études murines.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le benzène, lʼacétone, lʼalcool, lʼéther de pétrole, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-07-7
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00002736
Clé InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
CID PubChem 3893
ChEBI CHEBI:30805
Nom IUPAC Acide dodécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanoic acid
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 0.883
Point d’ébullition 180°C (21 mmHg)
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid