Learn More
Acide dodécanoïque, généralement 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359697 50 g 50g
11379697 250 g -
11369697 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042038.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-07-7
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00002736
Clé InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
CID PubChem 3893
ChEBI CHEBI:30805
Nom IUPAC Acide dodécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Dodecanoic acid
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 0.883 g/mL
Point d’ébullition 180°C (21 mmHg)
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 99.5% (typically)
Forme physique Cristalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanoic acid
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.