Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate sel de sodium, 98 %, pour la biochimie, convient à l’électrophorèse
Product Code. 11934571 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11934571 5 kg 5kg
10759911 100 g 100g
10749911 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11934571 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 419530050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dodecyl sulfate, sodium salt
Point de fusion 206.0°C
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, floconneuse ou granulaire fine
Quantité 5 kg
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro MDL MFCD00036175
Beilstein 01, III, 1786
Fieser 13,281
Merck Index 15, 8768
Synonyme sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Informations sur la solubilité (3% in water) Clear colorless
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biochimie
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.