Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate sel de sodium, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10368700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg, 2,5 kg
Conditionnement:
100g
10g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10368700
Marque: Thermo Scientific Chemicals 230421000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il dénature et solubilise les protéines utilisées pour l’électrophorèse. Le sulfate de n-dodécyl de sodium est un détergent anionique utilisé pour servir de dénaturant protéique.Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage.Il est utilisé pour déterminer le poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine.Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent moussant et émulsifiant.Il est très souvent présent dans les dentifrices, shampooings, crèmes de rasage et formulations de bain moussant en raison de son effet épaississant et de sa capacité à créer une mousse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Spécification
Doser 0,99
Nom chimique ou matériau Sel de sodium de sulfate de dodécyle
Couleur Blanc à beige
Quantité 100 g
Poids de la formule 288,38
Numéro MDL MFCD00036175
Point de fusion 206,0°C
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Pureté 99 %, biochimique
Solubilité Solubilité dans l’eau : 130 g/l (20°C). Autres solubilités : partiellement soluble dans l’alcool, 75 g/L soluble dans l’éthanol (20°C)
Synonyme Lauryl sulfate de sodium
Forme Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.