Learn More
Bromure de dodécyltriméthylammonium, chromatographie de paires d’ions, Fisher Chemical
Code produit 10696252 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696252 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10696252 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/5311/46
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Point de fusion 246 °C
CAS 1119-94-4
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C15H34BrN
Numéro MDL 11767
Synonyme dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
Clé InChI XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Nom IUPAC Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 308.348
CID PubChem 14249
ChEBI CHEBI:282662
Poids de la formule 308,34g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.