Learn More
Dodécylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-124473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 10122960
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-22-1
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.36
Numéro MDL MFCD00008154
Clé InChI JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
CID PubChem 13583
Nom IUPAC dodécane-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecylamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 28.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8
Point d’ébullition 247.0°C to 249.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Alkyl chain distribution C12) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11NH2
Quantité 100 g
Beilstein 04, 200
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, isopropylalcohol, ethanol,, ether
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.